SAB4300448
Anti-FLT3 (Ab-591) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD135 antibody produced in rabbit, Anti-FLK2 antibody produced in rabbit, Anti-STK1 antibody produced in rabbit, Anti-fms-related tyrosine kinase 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~130 kDa
~160 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(Y-F-Y-V-D)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FLT3(2322)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)