SAB4300126
Anti-phospho-SRC (pTyr529) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ASV antibody produced in rabbit, Anti-SRC1 antibody produced in rabbit, Anti-c-SRC antibody produced in rabbit, Anti-p60-Src antibody produced in rabbit, Anti-v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~60 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(P-Q-YP-Q-P)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr529)
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1