SAB4200872
Anti-SARS-CoV-2-Spike protein C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
liquid
Reattività contro le specie
viral
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)