SAB4200840
Anti-Pro LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone BTY-1, purified from hybridoma cell culture Affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BTY-1, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3C(440738)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol