SAB1305552
Anti-MAP1LC3A antibody
mouse monoclonal, 166AT1234
Sinonimo/i:
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MONOCLONAL ANTI-LC3 (APG8) antibody produced in mouse, clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
166AT1234, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
14272 Da
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3A(84557)
Categorie correlate
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)