SAB4200822
Anti-LC3C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~16/18 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 1:400-1:800 using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3C(440738)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1