SAB4200811
Anti- Neurofilament 200-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
H-subunit, NF-H
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
200 kDa
Reattività contro le specie
pig, feline, chicken, bovine, human, mouse, guinea pig, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:200-1:400 (4-8 ug/mL) using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat Cerebellum sections
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)