SAB4200718
Anti-Elastin antibody, Mouse monoclonal
clone BA-4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ELN, Anti-Tropoelastin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BA-4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
sheep, hamster, bovine, goat, frog, rabbit, porcine, human, guinea pig, canine
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using enzyme-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded sheep arterial tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EMILIN3(2006)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunoblot
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1