SAB4200702
Anti-Chicken Egg Albumin (Ovalbumin) antibody, Mouse monoclonal
clone OVA-14, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Albumin, Plakalbumin, chicken egg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OVA-14, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 45 kDa
Reattività contro le specie
chicken, turkey
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
competitive inhibition ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 10 μg/mL Albumin from chicken egg white (A5503) for coating.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Oval(396058)
Descrizione generale
Ovalbumin (323-339) is the most abundant egg white protein surrounded by B-cell epitopes, which are bound by specific IgE antibodies. In addition, it also contains CD4+ T cell epitopes. Ovalbumin is a monomeric protein with a molecular mass of 45000Da.
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)