SAB4200679
Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle - Peroxidase antibody produced in mouse
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
AAT6, ACTSA, MYMY5, actin, alpha 2, aorta, smooth muscle
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Stato
lyophilized powder
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
frog, mouse, hamster, chicken, viper, bovine, crayfish, goat, rat, cat, sheep, guinea pig, lizard, human, rabbit, dog, snail
tecniche
direct ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extracts of mouse heart tissues
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human appendix or tonsil tissue sections
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA2(59)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- direct-immunoblotting
- direct-immunohistochemistry
- direct- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- direct staining of tissues and cells
- characterization of stromal cell heterogeneity in various organs and distinguish smooth muscle cells from fibroblasts in mixed cultures.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)