SAB4200656
Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Alb(280717)
human ... ALB(213)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- ELISA
- immunoblotting
- immunoprecipitation