07-248
Anti-BSA (Bovine Serum Albumin) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human, horse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Alb(280717)
horse ... Alb(100034206)
human ... ALB(213)
mouse ... Alb(11657)
rat ... Alb(24186)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags