SAB4200609
Monoclonal Anti-diMethyl-Histone H3 (diMe-Lys9) (H3K9me2) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 5E5-G5, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-H3F3A H3.3A H3F3 PP781 H3F3B H3.3B, Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A HIST2H3C H3F2 H3FM HIST2H3D
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E5-G5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17 kDa
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys9)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)