SAB4200598
Monoclonal Anti-FTH1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone FTH24, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-FHC, Monoclonal Anti-FTH, Monoclonal Anti-FTH1, Monoclonal Anti-FTHL6, Monoclonal Anti-OK/SW-cl.84, Monoclonal Anti-PIG15, Monoclonal Anti-PLIF, Monoclonal Anti-cell proliferation-inducing gene 15 protein, Monoclonal Anti-ferritin H subunit, Monoclonal Anti-ferritin heavy chain, Monoclonal Anti-ferritin, heavy polypeptide 1, Monoclonal Anti-placenta immunoregulatory factor, Monoclonal Anti-proliferation-inducing protein 15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FTH24, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 10-20 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing FTH1 (expected: ~26kDa).
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FTH1(2495)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)