SAB4200543
Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal
clone CB-955, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-(28kD), Monoclonal Anti-D-28K, Monoclonal Anti-D-dependent calcium-binding protein, Monoclonal Anti-RTVL-H protein, Monoclonal Anti-avian-type, Monoclonal Anti-calbindin 1, Monoclonal Anti-vitamin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CB-955, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded rat cerebellum.
western blot: 2-4 μg/mL using MDBK extract.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALB1(793)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA){31
- immunohistochemistry
- immunohistochemical procedure
- indirect immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200543-200UL | 4061838036797 |