SAB4200504
Anti-SND1 antibody, Mouse monoclonal
clone SND1-3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-SND1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-TDRD11, Monoclonal Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SND1-3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~102 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa or HEK-293T cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence