SAB4200450
Anti-SOX11 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-SRY (sex determining region Y)-box 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded rat brain and cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using human HeLa cells.
western blot: 1:4000-1:8000 using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human recombinant SOX11
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX11(6664)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)