SAB4200346
Anti-SMAD7 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, suitable for western blot: 2 μg/mL
Sinonimo/i:
Anti-CRCS3, Anti-MAD homolog 7, Anti-MAD homolog 8, Anti-MADH7, Anti-MADH8, Anti-Mothers against DPP homolog 7, Anti-Mothers against DPP homolog 8, Anti-SMAD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~46 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD7(4092)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol