SAB4200235
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-52, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TGN46-52, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 80-100 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGN46(10618)
Descrizione generale
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)