G2279
Monoclonal Anti-β-COP antibody produced in mouse
clone M3A5, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-BARMACS, Anti-COPB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M3A5, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
monkey, human, chicken, goose, rabbit, canine, bovine, kangaroo rat, rat, hamster
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:20 using cultured Chinese hamster ovary (CHO) cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COPB1(1315)
rat ... Copb1(114023)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- for the localization of β-COP using immunoprecipitation
- in immunocytochemistry
- in immunoblotting
- with other antibodies to Golgi proteins to study the role and relationships of this protein in the cell