SAB4200147
Anti-FHOD1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 1, Anti-FHOS, Anti-Formin homology-2 domain-containing protein 1, Anti-formin homolog overexpressed in spleen 1, Anti-formin homology 2 domain-containing protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~130 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human spleen sections and biotin, ExtrAvidin® peroxidase staining system
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human K562 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FHOD1(29109)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)