HPA024696
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Sinonimo/i:
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 3, Anti-Formactin-2, Anti-Formin homolog overexpressed in spleen 2, Anti-hFHOS2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Sequenza immunogenica
QCGDILTNKRFMLDMLYAHNRKSPDDEEKGDGEAGRTQQEAEAVASLATRISTLQANSQTQDESVRRVDVGCLDNRGSVKAFAEKFNSGDLGRGSISPDAEPNDKVPETAPVQPKTESDYIWDQLM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FHOD3(80206)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)