SAB4200067
Anti-PSPC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-PSP1, Anti-Paraspeckle protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
antigen ~59 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- ribonucleoprotein immunoprecipitation assay
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)