Documenti fondamentali
MABT411
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-desmocollina-2, clone 7G6
clone 7G6, from mouse
Sinonimo/i:
Desmocollin-2, Cadherin family member 2, Desmocollin-3, Desmosomal glycoprotein II, Desmosomal glycoprotein III
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSC3(1825)
Descrizione generale
La desmocollina-2, denominata anche desmocollina-3, glicoproteina II dei desmosomi o glicoproteina III dei desmosomi e codificata dal gene DSC2/CDHF2/DSC3, è un componente delle giunzioni desmosomiche intercellulari. È coinvolta nell′interazione delle proteine della placca e dei filamenti intermedi che mediano l′adesione tra cellule e interagisce con le proteine DSP, PKP2 e JUP. Inoltre, la desmocollina-2 è importante per il posizionamento e la stratificazione delle cellule epidermiche, perché media l′adesività differenziale tra cellule che esprimono isoforme diverse. È localizzata sulla membrana cellulare a livello delle giunzioni cellulari e dei desmosomi. La sua espressione è stata osservata negli epiteli, nel tessuto miocardico e nei linfonodi. Difetti a carico della desmocollina-2 risultano essere associati alla displasia ventricolare destra aritmogena 11 (ARVD11) familiare, una cardiopatia congenita caratterizzata dall'infiltrazione di tessuto adiposo e fibroso nel ventricolo destro e dalla perdita di cellule miocardiche, con conseguenti aritmie ventricolari e sopraventricolari.
Immunogeno
Epitopo: Questo anticorpo riconosce il dominio extracellulare della desmocollina-2.
Proteina ricombinante con tag MBP corrispondente al dominio extracellulare della desmocollina-2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoprecipitazione: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione della desmocollina-2 in cellule A431 transfettate con varianti di plakoglobina con delezioni nella regione C-terminale, ma che mantengono 707 aminoacidi (Wahl, J. K. 3rd, et al. (1996). J Cell Sci. 109(Pt 5):1143-1154.).
Immunoistochimica: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione della desmocollina-2 in cheratinociti umani primari (Franke, WW., et al (2006). Eur. J. Cell Biol. 85(2); 69-82.)
Immunocitochimica: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato la presenza di desmocollina-2 in cellule A431 (Wahl, J. K. 3rd. (2005). J Cell Biochem. 96(2):390-403.).
L′anticorpo anti-desmocollina-2, clone 7G6, è convalidato per l′uso nelle analisi di Western blotting, IP, IHC & ICC per la rivelazione della desmocollina-2.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule A431.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la desmocollina-2 in 10 µg di lisato di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 110 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Desmosome disassembly in response to pemphigus vulgaris IgG occurs in distinct phases and can be reversed by expression of exogenous Dsg3.
Jennings, Jean M, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 131, 706-718 (2011)
James K Wahl
Journal of cellular biochemistry, 96(2), 390-403 (2005-07-01)
Plakophilins (pkp-1, -2, and -3) comprise a family of armadillo-repeat containing proteins that are found in the desmosomal plaque and in the nucleus. Plakophilin-1 is most highly expressed in the suprabasal layers of the epidermis and loss of plakophilin-1 expression