SAB4200002
Anti-POU1F1/PIT1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GHF-1, Anti-Pituitary-specific positive transcription factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~32 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using GH3 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using GH3 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU1F1(5449)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200002-25UL | 4061837772665 |
SAB4200002-200UL | 4061837772658 |