SAB3701330
Anti-Human IgG (H+L) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.4 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche