SAB2900456
Anti-XCR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CCXCR1, Chemokine (C motif) receptor 1, Chemokine XC receptor 1, G protein-coupled receptor 5, GPR5, XCR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XCR1(2829)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi