SAB2900120
Anti-PTGER2 (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ep2, ep2 prostaglandin e2 receptor, ep2 prostaglandin receptor, ep2 receptor, pge receptor, ep2 subtype
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGER2(5732)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi