SAB2702290
Monoclonal Anti-PRMT1 antibody produced in mouse
clone GT10111, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ANM1, HCP1, HRMT1L2, IR1B4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT10111, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRMT1(3276)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)