SAB2702227
Monoclonal Anti-S Tag antibody produced in mouse
clone GT727, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mouse Anti-KETAAAKFERQHMDS tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT727, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi