Documenti fondamentali
SAB2500836
Sigma-Aldrich
Anti-PTF1A/PFT1-P48 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PTF1-p48, Anti-Pancreas specific transcription factor, Anti-bHLH protein class II PTF1A, Anti-bHLH transcription factor p48
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTF1A(256297)
Categorie correlate
Immunogeno
Peptide with sequence C-WTDEKQLKEQN from the internal region of the protein sequence according to NP_835455.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2