Documenti fondamentali
SAB2500777
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxiredoxin 2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HGNC:9353, Anti-MGC4104, Anti-NKEFB, Anti-PRDX2, Anti-PRP
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
citations:
1
tecniche:
ELISA: suitable
western blot: suitable
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX2(7001)
Immunogeno
Peptide with sequence C-NVDDSKEYFSKHN from the C Terminus of the protein sequence according to NP_005800.3; NP_859427.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shabnam Massah et al.
PloS one, 9(5), e97535-e97535 (2014-05-14)
Regulatory elements for the mouse growth hormone (GH) gene are located distally in a putative locus control region (LCR) in addition to key elements in the promoter proximal region. The role of promoter DNA methylation for GH gene regulation is