SAB2104637
Anti-ATP7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MK, Anti-MNK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
163 kDa
Reattività contro le specie
horse, rat, human, mouse, dog, guinea pig, rabbit, bovine
Confezionamento
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP7A(538)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)