MAB1578
Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor m4 Antibody, clone 18C7.2
clone 18C7.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18C7.2, monoclonal
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot (transfected CHO cell lines)
Immunoprecipitation (rat and monkey)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2