SAB2101444
Anti-MCM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BM28, Anti-CCNL1, Anti-CDCL1, Anti-D3S3194, Anti-Minichromosome maintenance complex component 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
102 kDa
Reattività contro le specie
horse, dog, rabbit, human, guinea pig, rat, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCM2(4171)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3