SAB2100284
Anti-C21ORF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-A2, Anti-YF5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
horse, rat, bovine, human, guinea pig, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C21orf2(755)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3