SAB1413129
Monoclonal Anti-EIF2S1 (phospho S51) antibody produced in rabbit
clone IO-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IO-5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer51)
Informazioni sul gene
human ... EIF2S1(1965)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1