SAB1412935
Monoclonal Anti-LASS3 antibody produced in mouse
clone 6C12, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CerS3, Anti-MGC27091
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.32 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LASS3(204219)
Immunogeno
Sequence
EKFVASPLAKSFGIKETVRKVTPNTVLENFFKHSTRQPLQTDIYGLAKKCNLTERQVERWFRSRRNQERPSRLKKFQE
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1412935-100UG | 4061837229534 |