SAB1412808
Monoclonal Anti-TRAK1 antibody produced in mouse
clone 1C5, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-OIP106
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5, monoclonal
PM
antigen 36.85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRAK1(22906)
Immunogeno
Sequence
MSLRDKGGEEECFEYDCQDEERKPTHRQHDTQDLLEEVLCAERVGQMTKTYNDIDAVTRLLEEKERDLELAARIGQSLLKKNKTLTERNELLEEQVEHIRE
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)