SAB1303797
ANTI-ACER3 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACER3, APHC, AlkCDase 3, Alkaline CDase 3, Alkaline ceramidase 3, Alkaline dihydroceramidase SB89, Alkaline phytoceramidase, PHCA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
31566 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACER3(55331)