SAB1412790
Monoclonal Anti-MUC12 antibody produced in mouse
clone 8B10, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-MUC11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.64 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MUC12(10071)
Immunogeno
Sequence
GGNTTSASTPSSSDPFTTFSDYGVSVTFITGSTATKHFLDSSTNSGHSEESTVSHSGPGATGTTLFPSHSATSVFVGEPKTSPITSASME
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)