Documenti fondamentali
SAB1412641
Sigma-Aldrich
ANTI-ZNF263 antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FPM315, ZKSCAN12, ZNF263
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.52 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF263(10127)
Immunogeno
ZNF263 (NP_005732, 201 a.a. ~ 298 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PEGNMEDKEMTGPQLPESLEDVAMYISQEEWGHQDPSKRALSRDTVQESYENVDSLESHIPSQEVPGTQVGQGGKLWDPSVQSCKEGLSPRGPAPGEE