Documenti fondamentali
SAB5700887
Sigma-Aldrich
Anti-RCC1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.51 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCC1(1104)
Descrizione generale
Guanine-nucleotide releasing factor that promotes the exchange of Ran-bound GDP by GTP, and thereby plays an important role in RAN-mediated functions in nuclear import and mitosis (PubMed:1944575, PubMed:17435751, PubMed:20668449, PubMed:22215983, PubMed:11336674). Contributes to the generation of high levels of chromosome-associated, GTP-bound RAN, which is important for mitotic spindle assembly and normal progress through mitosis (PubMed:12194828, PubMed:17435751, PubMed:22215983). Via its role in maintaining high levels of GTP-bound RAN in the nucleus, contributes to the release of cargo proteins from importins after nuclear import (PubMed:22215983). Involved in the regulation of onset of chromosome condensation in the S phase (PubMed:3678831). Binds both to the nucleosomes and double-stranded DNA (PubMed:17435751, PubMed:18762580).
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human RCC1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)