SAB1412473
ANTI-MAP4K4 antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLH21957, FLJ10410, FLJ20373, FLJ90111, MAP4K4
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP4K4(9448)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VHPALQRPAEPQVQWSHLASLKNNVSPVSRSHSFSDPSPKFAHHHLRSQDPCPPSRSEVLSQSSDSKSEAPDPTQKAWSRSDSDEVPPRVPVRTTSRSPV
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)