SAB1412417
ANTI-MAPKAPK3 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
3PK, MAPKAP3, MAPKAPK3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.08 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPKAPK3(7867)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LECFHRRTGQKCALKLLYDSPKARQEVDHHWQASGGPHIVCILDVYENMHHGKRCLLIIMECMEGGELFSRIQERGDQAFTEREAAEIMRDIGTA
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)