SAB1412328
ANTI-ATF3 antibody produced in mouse
clone 8D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATF3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8D8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 45.65 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF3(467)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTECLQKESEKLESVNAELKAQIEELKNEKQHLIYMLNLHRPTCIVRAQNGRTPEDERNLFIQQIKEGTLQS
Azioni biochim/fisiol
ATF3 plays bifurcated roles in cancer development by stimulating apoptosis in the untransformed MCF10A (a breast cancer progression cell line) mammary epithelial cells and also conserve aggressive MCF10CA1a cells and promotes its cell motility.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)