SAB1410203
Anti-SLC22A12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
OAT4L, RST, URAT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 109.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC22A12(116085)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAFSELLDLVGGLGRFQVLQTMALMVSIMWLCTQSMLENFSAAVPSHRCWAPLLDNSTAQASILGSLSPEALLAISIPPGPNQRPHQCRRFRQPQWQLLDPNATATSWSEADTEPCVDGWVYDRSIFTSTIVAKWNLVCDSHALKPMAQSIYLAGILVGAAACGPASDRFGRRLVLTWSYLQMAVMGTAAAFAPAFPVYCLFRFLLAFAVAGVMMNTGTLLMEWTAARARPLVMTLNSLGFSFGHGLTAAVAYGVRDWTLLQLVVSVPFFLCFLYSWWLAESARWLLTTGRLDWGLQELWRVAAINGKGAVQDTLTPEVLLSAMREELSMGQPPASLGTLLRMPGLRFRTCISTLCWFAFGFTFFGLALDLQALGSNIFLLQMFIGVVDIPAKMGALLLLSHLGRRPTLAASLLLAGLCILANTLVPHEMGALRSALAVLGLGGVGAAFTCITIYSSELFPTVLRMTAVGLGQMAARGGAILGPLVRLLGVHGPWLPLLVYGTVPVLSGLAALLLPETQSLPLPDTIQDVQNQAVKKATHGTLGNSVLKSTQF
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3