Documenti fondamentali
SAB1408365
Sigma-Aldrich
Anti-TMED6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC23911, PRO34237, SPLL9146
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
1
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~27.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMED6(146456)
Immunogeno
TMED6 (NP_653277.1, 1 a.a. ~ 240 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPLLFGAGLVVLNLVTSARSQKTEPLSGSGDQPLFRGADRYDFAIMIPPGGTECFWQFAHQTGYFYFSCEVQRTVGMSHDRHVAATAHNPQGFLIDTSQGVRGQINFSTQETGFYQLCLSNQHNHFGSVQVYLNFGVFYEGPETDHKQKERKQLNDTLDAIEDGTQKVQNNIFHMWRYYNFARMRKMADFFLIQSNYNYVNWWSTAQSLVIILSGILQLYFLKRLFNVPTTTDTKKPRC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaochun Wang et al.
Pancreas, 41(1), 10-14 (2011-12-02)
The objective of the study was to identify pancreatic islet-selective gene(s) that may play a functional role in islet biology and diabetes development. Through bioinformatics, we identified and cloned a pancreas-enriched complementary DNA encoding transmembrane emp24 protein transport domain 6