SAB1409616
Monoclonal Anti-S100A2 antibody produced in mouse
clone 2D10-A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAN19, MGC111539, S100L
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D10-A3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.41 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A2(6273)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MCSSLEQALAVLVTTFHKYSCQEGDKFKLSKGEMKELLHKELPSFVGEKVDEEGLKKLMGSLDENSDQQVDFQEYAVFLALITVMCNDFFQGCPDRP
WGK 3