SAB4200241
Anti-PP2A subunit B isoform PR55-α antibody, Mouse monoclonal
clone 2G9, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-B55α, Anti-PPP2R2A, Anti-PR52A, Anti-PR55A, Anti-Protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR52), alpha isoform, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha, B55A, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 kDa regulatory subunit B, alpha isoform
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 50-55 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat NRK or human HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2R2A(5520)
mouse ... Ppp2r2a(71978)
rat ... Ppp2r2a(117104)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1